Merck
ENAH6591F3A9
Enamine
tert-butyl 4-{[(6-chloropyrazin-2-yl)(methyl)amino]methyl}piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.85
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((6-chloropyrazin-2-yl)(methyl)amino)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H25ClN4O2/c1-16(2,3)23-15(22)21-7-5-12(6-8-21)11-20(4)14-10-18-9-13(17)19-14/h9-10,12H,5-8,11H2,1-4H3
InChI Key
QHGRBSPICJBOHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446569
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7446569