Merck
ENAH6591F3A5
Enamine
4-bromo-1-methoxy-6-nitroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-methoxy-6-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O3/c1-16-10-7-3-2-6(13(14)15)4-8(7)9(11)5-12-10/h2-5H,1H3
InChI Key
RGBFYENGBYRPMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443263
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443263