Merck
ENAH65919BAF
Enamine
2-amino-1,3-benzoxazole-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.15
MDL番号:
Iupac Name
2-aminobenzo[d]oxazole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c9-8-10-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)13-8/h1-3H,(H2,9,10)(H,11,12)
InChI Key
WCFQPYBEURIMPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3161312
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3161312