Merck
ENAH6591996F
Enamine
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxybicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)8-6-3-5(10)4-7(6)8/h5-8,10H,2-4H2,1H3
InChI Key
UJQGBLCKEKGWPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7421034
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)