Merck
ENAH581687D9
Enamine
rac-(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
98.1
MDL番号:
Iupac Name
(1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C5H6O2/c6-5-4-1-3(4)2-7-5/h3-4H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
PNEPXIIVGHYESL-IMJSIDKUSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)