Merck
ENAH581687BF
Enamine
6-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.03
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-6-2-5(9)4(3-12)7(10)8(6)11/h2-3H,1H3
InChI Key
WNTXILXPAULAOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463933
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463933