Merck
ENAH58168776
Enamine
2-methylpent-4-en-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.64
MDL番号:
mp
185-188
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-butenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-4-5-6(2,3)7;/h4H,1,5,7H2,2-3H3;1H
InChI Key
FBXWNHRFZAVAQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493
Melting Point
185-188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463493