Merck
ENAH58168755
Enamine
3-amino-3-ethylpiperidine-2,6-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.65
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-3-ethyl-2,6-piperidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.ClH/c1-2-7(8)4-3-5(10)9-6(7)11;/h2-4,8H2,1H3,(H,9,10,11);1H
InChI Key
OCKIXQKTALNIPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463245
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463245