Merck
ENAH581686F0
Enamine
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.08
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-iodoaniline
Inchi Code
1S/C9H9FIN/c10-6-1-4-9(8(11)5-6)12-7-2-3-7/h1,4-5,7,12H,2-3H2
InChI Key
BVNDHALFCGYFJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5126778
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5126778
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)