Merck
ENAH58168677
Enamine
ethyl 6-amino-1,2,4-triazine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.16
MDL番号:
mp
117-119
Iupac Name
ethyl 6-amino-1,2,4-triazine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N4O2/c1-2-12-6(11)4-5(7)10-9-3-8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,10)
InChI Key
IXUUQZZLBQFZPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2952474
Melting Point
117-119
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2952474