Merck
ENAH58168654
Enamine
1-acetyl-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
1-acetyl-2-methylproline
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-5-3-4-8(9,2)7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
VOSYPKQVDFIHEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259306
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)