Merck
ENAH58168615
Enamine
[1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.12
MDL番号:
Iupac Name
(1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)14-6-5-8(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
InChI Key
UURVOMKFCXJIFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465124