Merck
ENAH581685FB
Enamine
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
Iupac Name
1-(azetidin-2-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(7)5-2-3-6-5;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
NGYQXSQAMLQSIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)