Merck
ENAH581685A3
Enamine
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.62
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.ClH/c10-6-1-5(2-6)9-3-7-8-4-9;/h3-6,10H,1-2H2;1H/t5-,6+;
InChI Key
DJORAJXRTWJGCJ-KNCHESJLSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)