Merck
ENAH58168508
Enamine
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
InChI Key
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)