Merck
ENAH5802F49E
Enamine
[4-(1,1-difluoroethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.68
MDL番号:
Iupac Name
(4-(1,1-difluoroethyl)phenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClF2O2S/c1-9(11,12)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
BJSVMBACPVCXJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436576
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436576