Merck
ENAH5802F485
Enamine
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.65
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15ClN2O2S.2ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-7-13(8,11)12;;/h2-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
WUEJHOUNLMEMKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772