Merck
ENAH5802F417
Enamine
2,3-dihydro-1H-spiro[isoquinoline-4,4'-piperidine]-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-spiro[isoquinoline-4,4'-piperidin]-3-one
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c16-12-13(5-7-14-8-6-13)11-4-2-1-3-10(11)9-15-12/h1-4,14H,5-9H2,(H,15,16)
InChI Key
HIQLWRVBQFPWDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762317
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762317