Merck
ENAH5802F3BB
Enamine
N-cyclopropylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.7
MDL番号:
Iupac Name
N-cyclopropylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2S.ClH/c9-11(10,6-3-7-4-6)8-5-1-2-5;/h5-8H,1-4H2;1H
InChI Key
BCIBREFWQZGTEP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439309
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)