Merck
ENAH5802F3B8
Enamine
3-(1,4-diazepan-1-yl)propane-1,2-diol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,4-diazepan-1-yl)propane-1,2-diol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2.2ClH/c11-7-8(12)6-10-4-1-2-9-3-5-10;;/h8-9,11-12H,1-7H2;2*1H
InChI Key
XIAUDEFHRNCJFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)