Merck
ENAH5802F370
Enamine
{2,3-dihydrospiro[1-benzopyran-4,1'-cyclopropane]-3'-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.72
MDL番号:
Iupac Name
spiro[chromane-4,1'-cyclopropan]-2'-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO.ClH/c13-8-9-7-12(9)5-6-14-11-4-2-1-3-10(11)12;/h1-4,9H,5-8,13H2;1H
InChI Key
MJFNZCWIJSZTCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435388
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435388