Merck
ENAH5802F334
Enamine
4-(1H-imidazol-1-yl)-2-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.22
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)-2-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H11N3O/c1-14-10-6-8(2-3-9(10)11)13-5-4-12-7-13/h2-7H,11H2,1H3
InChI Key
NDRYBXYOJFDWLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2703368
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2703368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)