Merck
ENAH5802F324
Enamine
N,2-dimethylcyclopropan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopropanamine
Inchi Code
1S/C5H11N/c1-4-3-5(4)6-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
RHJITQJBHCWZLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964377
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964377