Merck
ENAH5802F2DA
Enamine
4-[(oxolan-2-yl)methanesulfonyl]aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.77
MDL番号:
Iupac Name
4-(((tetrahydrofuran-2-yl)methyl)sulfonyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3S.ClH/c12-9-3-5-11(6-4-9)16(13,14)8-10-2-1-7-15-10;/h3-6,10H,1-2,7-8,12H2;1H
InChI Key
WUOURPRFBHLUHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426974
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426974