Merck
ENAH5802F28A
Enamine
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)pyrazin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8F3N3O/c8-7(9,10)1-4-14-6-5(11)12-2-3-13-6/h2-3H,1,4H2,(H2,11,12)
InChI Key
QURZBTWKINNZNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4459313
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4459313