Merck
ENAH5802F25E
Enamine
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.72
MDL番号:
Iupac Name
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-4-5-9(14-8)10(12)11(2)6-3-7-13-11;/h4-5,10H,3,6-7,12H2,1-2H3;1H
InChI Key
ANINKXFJZKENRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774