Merck
ENAH5802F1E9
Enamine
[4-(trifluoromethyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.63
MDL番号:
Iupac Name
(4-(trifluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(5-11)1-3-12-4-2-6;/h1-5,11H2;1H
InChI Key
PBJWMKDANOIVPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412576
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412576