Merck
ENAH5802F1C8
Enamine
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
InChI Key
RUZVATLMZVRTDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)