Merck
ENAH5802F1C4
Enamine
7-fluoro-1-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-10-6-9(11)3-2-8(10)4-5-12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RSBVQWWSVZHYHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77740