Merck
ENAH5802F14C
Enamine
1-[1-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclopropyl]ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)cyclopropyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-6(8)7(2-3-7)11-5-4-9-10-11;;/h4-6H,2-3,8H2,1H3;2*1H
InChI Key
KIQPMCUEGGKBGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434220