Merck
ENAH5802F0E9
Enamine
2-(2-cyclopropylethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-cyclopropylethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-4-6-9-5-3-7-1-2-7;/h7H,1-6,8H2;1H
InChI Key
AAEKCKRVGKIVAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764031
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764031