Merck
ENAH5802F0CD
Enamine
(3-methylpyrazin-2-yl)methanamine; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-methylpyrazin-2-yl)methanamine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9N3.C2HF3O2/c1-5-6(4-7)9-3-2-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2-3H,4,7H2,1H3;(H,6,7)
InChI Key
JCXNXMREDWGTMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353931
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)