Merck
ENAH5802F02A
Enamine
tert-butyl 4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.41
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H29N3O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-7-5-13(6-8-18)17-11-9-16(4)10-12-17/h13H,5-12H2,1-4H3
InChI Key
PUGUVPMTGGMMAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)