Merck
ENAH5802F00F
Enamine
5,6-dimethyl-2-[(piperidin-1-yl)methyl]-1H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-imine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.41
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-5,6-dimethyl-2-(1-piperidinylmethylene)-2,3-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-imine
Inchi Code
1S/C14H20N4S/c1-9-10(2)19-14-12(9)13(15)16-11(17-14)8-18-6-4-3-5-7-18/h8,17H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16)
InChI Key
HIUKKXCNNXQUCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24161
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)