Merck
ENAH5802EFF4
Enamine
tert-butyl N-[1-(3-nitrophenyl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.3
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 1-(3-nitrophenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H18N2O4/c1-9(14-12(16)19-13(2,3)4)10-6-5-7-11(8-10)15(17)18/h5-9H,1-4H3,(H,14,16)
InChI Key
CUAPCYOMTROGCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431822
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431822
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)