Merck
ENAH5802EF6C
Enamine
N-[3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propyl]methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c1-14(11,12)8-3-2-4-9-5-6-13-7(9)10/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
YZCDPUNCQMDCDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434014
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434014