Merck
ENAH5802EEBB
Enamine
(trimethoxymethyl)cyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
Iupac Name
(trimethoxymethyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
KYIMTVQCHGXUAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201087
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201087