Merck
ENAH5802EEB0
Enamine
ethyl N-[(1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.71
MDL番号:
Iupac Name
ethyl ((1-methylpyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-3-13-9(12)10-6-8-4-5-11(2)7-8;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,12);1H
InChI Key
RTJZAVMOQDQVOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424761
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7424761