Merck
ENAH5802EE98
Enamine
methyl 5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-13-8(12)6-5-9-7-3-2-4-10-11(6)7/h5,10H,2-4H2,1H3
InChI Key
PHCLCNUBXHIGDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)