Merck
ENAH5802EE57
Enamine
N'-hydroxy-2-(2-oxopiperidin-1-yl)ethanimidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-amino-2-nitrosoethyl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H13N3O2/c8-6(9-12)5-10-4-2-1-3-7(10)11/h6H,1-5,8H2
InChI Key
UBVCEPSWKNDYHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355563
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355563