Merck
ENAH5802EDE1
Enamine
octahydro-1H-indene-1,7-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
mp
36-38
Iupac Name
hexahydro-1H-indene-1,7(4H)-dione
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)9(6)7/h6,9H,1-5H2
InChI Key
QPYDYNMZXFQNEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427956
Melting Point
36-38
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427956