Merck
ENAH5802EC3F
Enamine
2-(pyridin-3-yl)morpholine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(pyridin-3-yl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-2-8(6-10-3-1)9-7-11-4-5-12-9;;/h1-3,6,9,11H,4-5,7H2;2*1H
InChI Key
DEXSISUJWGOIHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605748
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605748