Merck
ENAH5802EC21
Enamine
1-(oxetan-3-yl)pyrrolidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(oxetan-3-yl)pyrrolidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2C2HF3O2/c8-6-1-2-9(3-6)7-4-10-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6-7H,1-5,8H2;2*(H,6,7)
InChI Key
SFMARRULNYVWDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427198
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)