Merck
ENAH5802EBF3
Enamine
tert-butyl 2-benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-10-13(17)12(16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
InChI Key
BERNCZJWUMYWDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356473
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)