Merck
ENAH5802EBC8
Enamine
5-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)pentan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.36
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,2-dimethylthiomorpholino)pentan-2-one
Inchi Code
1S/C11H21NOS/c1-10(13)5-4-6-12-7-8-14-11(2,3)9-12/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
LBLSPFSHRLDKGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4455877
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4455877