Merck
ENAH5802EAEA
Enamine
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-11-9(6-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,11H,6-7,10H2;1H
InChI Key
CWUHGCWQYAXQNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)