Merck
ENAH5802EA93
Enamine
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(1,1-difluoroethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c1-9(10,11)7-3-6(4-12-5-7)8(13)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
BNFSEMWFRBBFHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428083
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)