Merck
ENAH5802EA0D
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.63
MDL番号:
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N3.ClH/c8-7(9,10)6(12-13-6)3-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2;1H
InChI Key
AQIYYPFBSNNASW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)