Merck
ENAH5802E9D6
Enamine
4-{[4-(diethylamino)phenyl]methylidene}-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
400.52
MDL番号:
Iupac Name
(Z)-4-(4-(diethylamino)benzylidene)-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C26H28N2O2/c1-4-28(5-2)20-12-10-18(11-13-20)16-19-14-17(3)15-22-24(26(29)30)21-8-6-7-9-23(21)27-25(19)22/h6-13,16-17H,4-5,14-15H2,1-3H3,(H,29,30)/b19-16-
InChI Key
XFVOSKATXDUXTO-MNDPQUGUSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04124
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04124