Merck
ENAH5802E970
Enamine
tert-butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.81
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O3.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)15-6-4-13(5-7-15)8-10(14)9-17-13;/h10H,4-9,14H2,1-3H3;1H
InChI Key
PAXKVHVZRUOSMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433328
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433328
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)